Få mere at vide
Pyrex™ Kortstilet glastragt
Artikelnummer. 11347934
Skift visning
Diameter (metrisk) Øverst:
35 mm
45 mm
70 mm
80 mm
105 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Højde (metrisk):
60 mm
78 mm
125 mm
144 mm
186 mm
220 mm
270 mm
345 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Øverst Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
11347934 45 mm 78 mm Pakke med 10
12529945 70 mm 125 mm Pakke med 10
11357934 70 mm 125 mm Hver
11367934 80 mm 144 mm Hver
12595067 80 mm 144 mm Pakke med 10
12099907 125 mm 220 mm -
11307944 200 mm 345 mm Hver
11397934 150 mm 270 mm Hver
11337934 35 mm 60 mm Hver
12585067 35 mm 60 mm Pakke med 10
12923611 45 mm 78 mm Hver
11992568 105 mm 186 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 11347934 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 2140/02M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1202.25 DKK
    1039.73 DKK / Pakke med 10
    Spare 162.52 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Fremstillet af kemikalie- og varmebestandig Pyrex™ Borosilikatglas. Pyrex™ Kortstilet glastragt med 60° skålvinkel giver præcis tilpasning af filterpapir.
  • Med 60° skålvinkel til præcis montering af filterpapir
  • Fremstillet af kemikalie- og varmebestandig Pyrex™ borosilikatglas
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 45 mm
Diameter (metrisk) stilk 8mm
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 78 mm
Certificeringer/compliance NF B 35 032
Diameter (metrisk) skive 55 til 70 mm (filterpapir)
Længde (metrisk) stilk 45mm
Produkttype Kort stammetragt