Få mere at vide
Pyrex™ Skilletragt med lang fremføringsstang og PTFE-nøgle
Artikelnummer. p-8002616
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Stophane:
(Borning Størrelse) 1,5mm
(Borning Størrelse) 2,5mm
(Borning Størrelse) 4mm
Fællesnummer:
14/23
19/26
24/29
29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12539165
Brand: Pyrex 443047N
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Leveres med hul glasprop og udskiftelig PTFE-nøgle for fedtfri ydeevne. Pyrex™ Skilletragt med lang leveringsstamme og PTFE-nøgle giver god kontrol over væske/væske-grænsefladen.
  • Gilson stil med lang leveringsstamme for god kontrol over væske/væske-grænsefladen
  • Med udskiftelig PTFE-nøgle for fedtfri ydeevne
  • Leveres med hul glasprop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Borosilikatglas
Inkluderer Hul glasprop, PTFE nøgle
Fællesnummer 24/29
Stophane (Borning Størrelse) 2,5mm
Produkttype Skilletragt