Få mere at vide
Pyrex™ Skruelåg Reserveindsatser
Artikelnummer. p-8002615
Lukkestørrelse:
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
42 mm
60 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 5
Artikelnummer. 10309984
Brand: Pyrex 4513/13M
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med sort SVL™ PBT skruelåg
  • PTFE-beklædt tætningsskive for kemikalieresistens
  • Autoklaverbar op til 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukkestørrelse 13 mm
Oversigt Reserveindsats
Mængde 20 Pakke
Til brug med (udstyr) Kulturrør