Få mere at vide
Pyrex™ Skruelåg Reserveindsatser
Beskrivelse
- PTFE-beklædt tætningsskive for kemikalieresistens
- Autoklaverbar op til 121 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Lukkestørrelse | 18 mm |
| Inkluderer | PTFE-beklædt tætningsskive |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Produkttype | Indsats med skruelåg |
| Oversigt | Reserveindsats |
| Materiale | PTFE |
| Mængde | 20/Pk. |
| Til brug med (udstyr) | Skruelåg |