Få mere at vide
Pyrex™ Skruelåg Reserveindsatser
Artikelnummer. 12259319
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 5
Lukkestørrelse:
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
42 mm
60 mm
Artikelnummer. 12259319
Brand: Pyrex 4513/30M
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med sort SVL™ PBT skruelåg
  • Til brug med PBT skruelåg
  • Autoklaverbar op til 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Tætningsskive
Materiale PTFE
Mængde 20/Pk.
Størrelse 30
Til brug med (udstyr) PBT skruelåg