Få mere at vide
Pyrex™ Skruelåg Reserveindsatser
Lukkestørrelse:
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
42 mm
60 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 5
Beskrivelse
- PTFE-beklædt tætningsskive for kemikalieresistens
- Autoklaverbar op til 121 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Lukkestørrelse | 15 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Oversigt | Reserveindsats |
| Materiale | PTFE |
| Mængde | 20 Pakke |
| Til brug med (udstyr) | Kulturrør |