Få mere at vide
Pyrex™ Skruelåg Reserveindsatser
Artikelnummer. 10309984
Skift visning
Lukkestørrelse:
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
42 mm
60 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukkestørrelse unitSize
10309984 13 mm Pakke med 20
10534155 15 mm Pakke med 20
12525007 18 mm Pakke med 20
10480465 20 mm Pakke med 20
10788015 22 mm Pakke med 20
11308044 22 mm Hver
10034314 25 mm Pakke med 20
12259319 - Pakke med 20
10213340 42 mm Pakke med 10
11393484 60 mm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10309984 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 4513/13M
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med sort SVL™ PBT skruelåg
  • PTFE-beklædt tætningsskive for kemikalieresistens
  • Autoklaverbar op til 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukkestørrelse 13 mm
Oversigt Reserveindsats
Mængde 20 Pakke
Til brug med (udstyr) Kulturrør