Få mere at vide
Pyrex™ Scoop med hul stilk
Artikelnummer. p-8002614
Kapacitet (metrisk):
3 ml
6 ml
10 ml
Højde (metrisk):
70 mm
85 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12651992
Brand: Pyrex 2115/06M
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hjælper med at indføre pulver i snævre halskar. Pyrex™ Scoop med hul stilk sidder fladt for at sikre stabilitet på balancepanden. Fås i 3 kapaciteter.
  • Med hul stilk for at hjælpe med at indføre pulveret i snævre halsbeholdere, f.eks. målekolber
  • Den flade bund sikrer stabilitet på balancepanden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 100 mm
Produkttype Vejeske