Få mere at vide
Pyrex™ Scoop med hul stilk
Artikelnummer. 11970885
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
3 ml
6 ml
10 ml
Højde (metrisk):
70 mm
85 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
11970885 6 ml 85 mm Pakke med 10
12651992 10 ml 100 mm Pakke med 10
12631992 3 ml 70 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11970885 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 2115/04M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1832.25 DKK
    1589.30 DKK / Pakke med 10
    Spare 242.95 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Hjælper med at indføre pulver i snævre halskar. Pyrex™ Scoop med hul stilk sidder fladt for at sikre stabilitet på balancepanden. Fås i 3 kapaciteter.
  • Med hul stilk for at hjælpe med at indføre pulveret i snævre halsbeholdere, f.eks. målekolber
  • Den flade bund sikrer stabilitet på balancepanden
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 6 ml
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 85 mm
Produkttype Vejeske