Få mere at vide
Pyrex™ Roux kultur off-set hals kolber
Artikelnummer. p-8338041
Kapacitet (metrisk):
600 mL
1200 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12574257
Brand: Pyrex 1350/06M
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til cellekultur
  • Fremstillet af kemisk inert Pyrex glas til et miljø uden forurening
  • Tåler gentagen autoklavering /li>
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1200 mL
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (applikation) Ideel til kulturarbejde
Hals stil Off-set
nr. pr. pakke 10