Få mere at vide
Pyrex™ Roux kultur off-set hals kolber
Artikelnummer. 13411859
Kapacitet (metrisk):
600 mL
1200 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 13411859
Brand: Pyrex 1350/04M
Ideel til cellekultur
  • Manufactured from chemically inert Pyrex glass for a contamination-free environment
  • Withstands repeated autoclaving /li>
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 600 mL
Til brug med (applikation) Advocated for cell culture