Få mere at vide
Pyrex™ Roux kultur off-set hals kolber
Beskrivelse
- Fremstillet af kemisk inert Pyrex glas til et miljø uden forurening
- Tåler gentagen autoklavering /li>
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1200 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med (applikation) | Ideel til kulturarbejde |
| Hals stil | Off-set |
| nr. pr. pakke | 10 |