Få mere at vide
Corning™ PYREX™ Centrifugerør af glas med rund bund
Artikelnummer. p-3030401
Længde (metrisk):
122 mm
Lukning inkluderet:
Ja
Lukningsmateriale:
Fenol
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 12704868
Brand: Corning™ 842250
Uden eksamener
Disse PYREX™ rundbundede, ugraduerede centrifugerør har en hældetud for nem dekantering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsmateriale Fenol
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Engangs Genanvendelig
Materiale Borosilikatglas
Til brug med Nyttig til håndtering af sputumprøver, fordøjelse, rystning, neutralisering og centrifugering
Liner materiale Gummi
nr. pr. sag 12
nr. pr. pakke 12
Trådstørrelse 24-410
Sterilitet Ikke steril
Form Cylindrisk
Længde (metrisk) 122 mm
Lukning inkluderet Ja
Diameter (metrisk) 29 mm
Produkttype Centrifugerør