Få mere at vide
Pyrex™ Rotaflo™ Stophane til aspirator
Artikelnummer. 15618166
Plug Bore:
10 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15618166
Brand: Rotaflo GP6/10W
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Aspirator Flasker 1565: serie med Rotaflo™ PTFE nøgle.
  • Stophane til brug med Aspirator Flasker 1565: serie med Rotaflo™ PTFE nøgle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Plug Bore 10 mm
nr. pr. pakke 1
Til brug med (udstyr) Aspirator flasker 1565-serien
Stikmateriale PTFE