Få mere at vide
Pyrex™ Rotaflo™ Retvinklet mønster Almindelig sidearm
Artikelnummer. 12435276
Plug Bore:
3,0 mm
6,0 mm
10,0 mm
Diameter (metrisk) sidearm:
8 mm
10 mm
13 mm
Længde (metrisk):
210 mm
225 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12435276
Brand: Quickfit HP10RA/10
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sidearme er 100 mm lange
  • Sidearme er 100 mm lange
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Almindelig sidearms stophane
Plug Bore 10,0 mm
Materiale Borosilikatglas
Diameter (metrisk) sidearm 13 mm
Længde (metrisk) 225 mm