Få mere at vide
Pyrex™ Polypropylen skruelåg til Media-lab flaske
Beskrivelse
Pyrex™ Polypropylen skruelåg er ideelle til medieforberedelsesarbejde.
- Til brug med: medielabflasker, serie 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 og 1524
- Autoklaverbar: op til 140 °C
- Fås i: valg af fire farver for nem identifikation af prøver
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Lyseblå |
| Materiale | Polypropylen |
| Mængde | 10/Pk. |
| Trådstørrelse (metrisk) | 80 mm |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Til brug med (udstyr) | Medie/laboratorieflaske |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukketype | Skruelåg |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Produkttype | Skruelåg |