Få mere at vide
Pyrex™ Polypropylen skruelåg til Media-lab flaske
Artikelnummer. 10273570
Skift visning
Trådstørrelse (metrisk):
25 mm
32 mm
45 mm
80 mm
Farve:
Grå
Grøn
Gul
Lyseblå
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Trådstørrelse (metrisk) Farve Pakningsstørrelse
10273570 32 mm Lyseblå Pakke med 10
10499120 25 mm Lyseblå Pakke med 10
12571416 45 mm Grå Pakke med 10
11358034 45 mm Grøn Pakke med 10
11368034 45 mm Gul Pakke med 10
11348034 45 mm Lyseblå Pakke med 10
15787957 80 mm Lyseblå Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10273570 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 4506/32D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    248.00 DKK
    204.27 DKK / Pakke med 10
    Spare 43.73 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Pyrex™ Polypropylen skruelåg er ideelle til medieforberedelsesarbejde.
  • Til brug med: media lab flasker, serie 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 og 1524
  • Autoklaverbar: op til 140 °C
  • Fås i: valg af fire farver for nem identifikation af prøver
Tekniske data
Farve Lyseblå
Oversigt Skruelåg
Materiale Polypropylen
Mængde 10/PK.
Trådstørrelse (metrisk) 32 mm
Lukning inkluderet Ja
Til brug med (udstyr) 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 og 1524 serien flasker
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Skruelåg