Få mere at vide
Pyrex™ Polypropylen skruelåg med PTFE-membran
Artikelnummer. 15183927
Skift visning
Lukkestørrelse:
45 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
15183927 45 mm Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 15183927 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 4507/45D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    327.00 DKK
    270.27 DKK / Pakke med 5
    Spare 56.73 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Designet til aerob mikrobiologi og cellekultur. De Pyrex™ polypropylen skruelåg med PTFE-membran er gasgennemtrængelig, samtidig med at den giver en tæt forsegling.
  • Polypropylen skruelåg med integreret 0,2 m μPTFE membran
  • Den gasgennemtrængelige membran tillader trykudligning, så glasvarer kan steriliseres ved hjælp af en autoklave med skruelåget fastgjort
  • Giver en tæt forsegling, der forhindrer indtrængning af væsker eller faste stoffer
  • Ideel til aerob mikrobiologi og cellekultur
  • Velegnet til opbevaring og transport af gasgenererende medier
  • Autoklaverbar
  • Temperaturbestandig til 140 °C
Tekniske data
Lukkestørrelse 45 mm
Inkluderer Integreret 0,2 μm PTFE membran
Autoklaverbar Autoklaverbar
Oversigt Skruelåg
Materiale Polypropylen
Farve Lyseblå
Til brug med (applikation) Aerob mikrobiologi og cellekultur
Mængde 5 Pakke