Få mere at vide
Pyrex™ Hælderinge af polypropylen
Artikelnummer. 15797957
Skift visning
Materiale:
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
15797957 Polypropylen Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 15797957 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 4516/80D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.00 DKK
    154.07 DKK / Pakke med 10
    Spare 32.93 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Sikrer drypfri hældning. Indsæt Pyrex™ Polypropylen hældering i passende størrelse flaske neck.
  • Til brug med : medielabflasker, serie 1516, 1517, 1518, 1519 1520, 1523 og 1524
  • Farve: klar
  • Autoklave: op til 140 °C
Tekniske data
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Mængde 10/Pk.
Trådstørrelse (metrisk) 80mm
Autoklaverbar Autoklaverbar (121 °C)
Produkttype Hældering