Få mere at vide
Corning™ PYREX™ Kolbelukninger af polypropylen
Artikelnummer. 17213494 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) ydre hals:
25 mm
3.8 cm
Lukningsfarve:
Neutral
Orange
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) ydre hals Lukningsfarve Pakningsstørrelse
17213494 3.8 cm Neutral Pakke med 100
15404633 3.8 cm Orange Hver
17203494 25 mm Neutral -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17213494 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 2679738
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1570.00 DKK
    1465.40 DKK / Pakke med 100
    Spare 104.60 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 22-03-2027
Designet til dyrkningsrør og -kolber med lange kantløse halse
Disse Corning polypropylen lukninger er designet til dyrkningsrør og kolber med lange kantløse halse. Lukning tilbyder to positioner: åben for gasudveksling eller lukket for befugtet miljø. Indvendig drypring minimerer forurening. Lukninger kan autoklaveres ved 121 °C.
Lukning der slutter på -25 passer til kat. nr. 4442-125.
Lukning der slutter med -38 passer til kat. nr. 4442-250, 4442-500, 4442-1 L og 4442-2L.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Neutral
Lukningsmateriale Polypropylen
Farve Neutral
Diameter (metrisk) ydre hals 3.8 cm
Til brug med (udstyr) Kulturrør og kolber med lange ri mLøse halse
nr. pr. sag 100/Cs.
nr. pr. pakke 50/Pk.
Produkttype Hætte, Flaske
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Sterilitet Ikke steril
Diameter (metrisk) Udvendig 38 mm