Få mere at vide
Pyrex™ Plastbelagt borosilikatglas med bred hals, runde medieflasker uden låg
Fremstillet af borosilikatglas med klar plastbelægning for at give ekstra beskyttelse mod mekanisk brud. Pyrex™ Plastbelagt borosilikatglas med bred hals, runde medieflasker uden låg reducerer risikoen for flyvende glas og væskesprøjt i tilfælde af brud. Belægningen tåler dampsterilisering op til 135° C. Flasker leveres uden låg eller hældering.
Brand: Pyrex 1518/06
Beskrivelse
Fremstillet af borosilikatglas med klar plastbelægning for at give ekstra beskyttelse mod mekanisk brud. Pyrex™ Plastbelagt borosilikatglas med bred hals, runde medieflasker uden låg reducerer risikoen for flyvende glas og væskesprøjt i tilfælde af brud. Belægningen tåler dampsterilisering op til 135° C. Flasker leveres uden låg eller hældering.
- Kun flasker. Leveres uden hætte eller hældering
- Borosilikatglas med klar plastbelægning for at give ekstra beskyttelse mod mekanisk brud
- Reducerer faren for flyvende glas og væskesprøjt i tilfælde af brud
- Trykt med sporingskode: batchcertifikat, der kan downloades
- Belægningen tåler dampsterilisering op til 135 °C
Tekniske data
250 mL | |
Klar | |
Borosilikatglas | |
Ja | |
Rund | |
45 mm | |
Autoklaverbar |
Plast | |
Ideel til blanding og opbevaring af kulturmedium | |
ISO 4796 | |
Brede | |
138 mm | |
70 mm |