Få mere at vide
Pyrex™ Plastbelagt borosilikatglas med bred hals, runde medieflasker uden låg
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
Fremstillet af borosilikatglas med klar plastbelægning for at give ekstra beskyttelse mod mekanisk brud. Pyrex™ Plastbelagt borosilikatglas med bred hals, runde medieflasker uden låg reducerer risikoen for flyvende glas og væskesprøjt i tilfælde af brud. Belægningen tåler dampsterilisering op til 135° C. Flasker leveres uden låg eller hældering.
- Kun flasker. Leveres uden hætte eller hældering
- Borosilikatglas med klar plastbelægning for at give ekstra beskyttelse mod mekanisk brud
- Reducerer faren for flyvende glas og væskesprøjt i tilfælde af brud
- Trykt med sporingskode: batchcertifikat, der kan downloades
- Belægningen tåler dampsterilisering op til 135 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 10,000 mL |
| Belægning | Plast |
| Farve | Klar |
| Til brug med (applikation) | Ideel til blanding og opbevaring af kulturmedium |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Certificeringer/compliance | ISO 4796 |
| Uddannet | Ja |
| Mund | Brede |
| Form | Rund |
| Højde (metrisk) | 410 mm |
| Vis mere |