Få mere at vide
Pyrex™ Plastbelagt borosilikatglas med bred hals, runde medieflasker uden låg
Artikelnummer. 10221560
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 10221560
Brand: Pyrex 1518/12
Fremstillet af borosilikatglas med klar plastbelægning for at give ekstra beskyttelse mod mekanisk brud. Pyrex™ Plastbelagt borosilikatglas med bred hals, runde medieflasker uden låg reducerer risikoen for flyvende glas og væskesprøjt i tilfælde af brud. Belægningen tåler dampsterilisering op til 135° C. Flasker leveres uden låg eller hældering.
  • Kun flasker. Leveres uden hætte eller hældering
  • Borosilikatglas med klar plastbelægning for at give ekstra beskyttelse mod mekanisk brud
  • Reducerer faren for flyvende glas og væskesprøjt i tilfælde af brud
  • Trykt med sporingskode: batchcertifikat, der kan downloades
  • Belægningen tåler dampsterilisering op til 135 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Belægning Plast
Farve Klar
Til brug med (applikation) Ideel til blanding og opbevaring af kulturmedium
Materiale Borosilikatglas
Certificeringer/compliance ISO 4796
Uddannet Ja
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 260 mm
Lukkestørrelse 45 mm
Diameter (metrisk) 136 mm