Få mere at vide
Pyrex™ Almindelige arme, stophane med lige boring
Diameter (metrisk) sidearm:
8 mm
9 mm
12,5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Glasstophaner, der opfylder specifikationerne i DIN 12541
- Fremstillet af borosilikatglas med udskiftelig nøgle
- Lækagegrad opfylder kravene i DIN 12540 dvs 0,1 mbar l/s-1
- Leveres komplet med nøgleholder
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Stophane med lige boring |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Diameter (metrisk) sidearm | 8 mm |
| Certificeringer/compliance | DIN 12541 |
| Inkluderer | Nøgleholder |