Få mere at vide
Pyrex™ Almindelige arme, stophane med lige boring
Artikelnummer. 11362115
Skift visning
Diameter (metrisk) sidearm:
8 mm
9 mm
12,5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) sidearm unitSize
11362115 8 mm Hver
11372115 9 mm Hver
11352115 12,5 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11362115 Leverandør Pyrex Leverandørnr. SSD103
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eksternt betjent ventil til at regulere strømmen af en væske.
  • Glasstophaner, der opfylder specifikationerne i DIN 12541
  • Fremstillet af borosilikatglas med udskiftelig nøgle
  • Lækagegrad opfylder kravene i DIN 12540 dvs 0,1 mbar l/s-1
  • Leveres komplet med nøgleholder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Stophane med lige boring
Materiale Borosilikatglas
Diameter (metrisk) sidearm 8 mm
Certificeringer/compliance DIN 12541
Inkluderer Nøgleholder