Få mere at vide
Pyrex™ PBT skruelåg
Trådstørrelse (metrisk):
13 mm
15 mm
20 mm
22 mm
25 mm
30 mm
42 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 20
Beskrivelse
- PTFE-beklædt tætningsskive for kemikalieresistens
- Tåler varmluftsterilisering til 180°C
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Skruelåg |
| Inkluderer | PTFE-belagt gummiindsats |
| Materiale | PBT |
| Mængde | 20 Pk. |
| Trådstørrelse (metrisk) | 13 mm |
| Liner materiale | PTFE beklædt gummi |
| Produkttype | Skruelåg |
| Til brug med (udstyr) | Kulturrør |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |