Få mere at vide
Pyrex™ PBT skruelåg
Artikelnummer. 11308034
Trådstørrelse (metrisk):
13 mm
15 mm
20 mm
22 mm
25 mm
30 mm
42 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 20
Artikelnummer. 11308034
Brand: Pyrex 4503/42
Bruges med reagensflasker, dyrkningsrør og andre skruetopflasker. Pyrex™ PBT skruelåg kommer i en lang række størrelser til dine laboratoriebehov. Tætningsskiver giver inert indvendig forsegling, modstandsdygtighed over for fugtdampe og er fremragende til kulturarbejde.
  • PTFE-beklædt tætningsskive for kemikalieresistens
  • Tåler varmluftsterilisering til 180°C
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Skruelåg
Inkluderer PTFE-belagt gummiindsats
Materiale PBT
Mængde 10 Pk.
Trådstørrelse (metrisk) 42 mm
Liner materiale PTFE beklædt gummi
Produkttype Skruelåg
Til brug med (udstyr) Reagensflasker