Få mere at vide
Pyrex™ PBT skruelåg
Artikelnummer. 10165324
Skift visning
Trådstørrelse (metrisk):
13 mm
15 mm
20 mm
22 mm
25 mm
30 mm
42 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 20
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Trådstørrelse (metrisk) Pakningsstørrelse
10165324 15 mm Pakke med 20
10300025 13 mm Pakke med 20
10399974 20 mm Pakke med 20
10389974 22 mm Pakke med 20
10034794 25 mm Pakke med 20
15985410 30 mm Pakke med 20
12579835 30 mm Pakke med 20
11308034 42 mm Hver
10181930 42 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10165324 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 4503/15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    458.00 DKK
    378.84 DKK / Pakke med 20
    Spare 79.16 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-02-2027
Bruges med reagensflasker, dyrkningsrør og andre skruetopflasker. Pyrex™ PBT skruelåg kommer i en lang række størrelser til dine laboratoriebehov. Tætningsskiver giver inert indvendig forsegling, modstandsdygtighed over for fugtdampe og er fremragende til kulturarbejde.
  • PTFE-beklædt tætningsskive for kemikalieresistens
  • Tåler varmluftsterilisering til 180°C
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Oversigt Skruelåg
Inkluderer PTFE-belagt gummiindsats
Materiale PBT
Mængde 20 Pk.
Trådstørrelse (metrisk) 15 mm
Liner materiale PTFE-belagt gummi
Til brug med (udstyr) Kulturrør
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Skruelåg