Få mere at vide
Pyrex™ Pæreformede centrifugerør
Beskrivelse
Overholder ASTM D96 og D-1966
- Til bestemmelse af vand og sediment i petroleumsprodukter
- Gradueret i hvid emalje: - Nedre stilk gradueret 0mL til 1,5mL i 0,1mL divisioner - Overkroppen gradueret 1,5mL til 5mL i 0,5mL divisioner og fra 5mL til 10mL i 1mL divisioner
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM D96, D-1966 |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med | Til bestemmelse af vand og sediment i petroleumsprodukter |
| Form | Pære |
| Længde (metrisk) | 157 mm |
| Gradueringer | 0 til 1,5 mL i trin på 0,1 mL nedre stilk, 1,5 til 5 mL i trin på 0,5 mL og fra 5 til 10 mL i trin på 1 mL overkrop |
| Produkttype | Centrifugerør |