Få mere at vide
PYREX™ Pæreformet glasskilletragt med PTFE-nøgle
Artikelnummer. 11363684
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Stophane:
1,5 mm; Glas
2,5 mm; Glas
4 mm; Glas
6 mm; Glas
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11363684
Brand: Pyrex 2180/06M
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af Pyrex™ glas for korrosionsfri ydeevne. Pyrex™ Pæreformet glasskilletragt med glasnøgle overholder ISO 4800 Type 2 standarder. Inkluderer glasprop og udskiftelig PTFE nøgle.
  • Overholder ISO 4800 Type 2
  • Fremstillet af Pyrex™ glas for korrosionsfri ydeevne
  • Med udskiftelig PTFE nøgle
  • Leveres med glasprop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Materiale Borosilikatglas
Certificeringer/compliance ISO 4800
Mængde 1PK
Stophane 2,5 mm; Glas
Stopmateriale Glas
Stopper nummer 24/29
Produkttype Skilletragt