Få mere at vide
SVL™ PBT skruelåg med hul til glidesamlinger
Beskrivelse
- Glidesamling: PBT skruelåg (med hul) koblet med tætningsringe
- Tætningsringe: Fremstillet af silikonegummi og beklædt med PTFE til beskyttelse mod kemisk angreb
- Omfattende udvalg: størrelser til brug med slanger fra 4,0 mm til 32,8 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Tætningsringe |
| Materiale | PBT |
| Mængde | 10/PK |
| Standard konusled | 15 |
| Liner materiale | Silikonegummi og PTFE |
| Lukningsmateriale | PBT |
| Lukketype | Skruelåg |