Få mere at vide
MBL™ Nessler Cylinder
Artikelnummer. p-8002606
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
Gradueringer:
50 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 12413601
Brand: MBL CRC322
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet med borosilikatglas specielt udvalgt til frihed for farve eller synlige fejl. MBL™ Nessler-cylindre bruges til kolorimetrisk analyse såsom APHA-farve. Farven på et prøvestof sammenlignes visuelt med en standardopløsning.
  • Cylinderbase: optisk plan for maksimal klarhed
  • Fast nominel slagvolumen: tilgængelig i 50 og 100 ml
  • Gradueringer: kun markeret ved 50 og 100 ml
  • Enheder: sælges i matchede par for ensartethed i sammenligninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tolerance ±0,8 ml
Materiale Borosilikatglas
Base Type Flad
Form Rund
Diameter (metrisk) Udvendig 34 mm
Til brug med (applikation) Farvesammenligning af prøver
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Højde (metrisk) 180 mm
Produkttype Nessler Cylinder
Gradueringer 50 mL