Få mere at vide
MBL™ Nessler Cylinder
Artikelnummer. 12413601
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
Gradueringer:
50 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Gradueringer unitSize
12413601 100 mL 50 mL Pakke med 2
11399633 50 mL 50 mL Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12413601 Leverandør MBL International Leverandørnr. CRC322
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet med borosilikatglas specielt udvalgt til frihed for farve eller synlige fejl. MBL™ Nessler-cylindre bruges til kolorimetrisk analyse såsom APHA-farve. Farven på et prøvestof sammenlignes visuelt med en standardopløsning.
  • Cylinderbase: optisk plan for maksimal klarhed
  • Fast nominel slagvolumen: tilgængelig i 50 og 100 ml
  • Gradueringer: kun markeret ved 50 og 100 ml
  • Enheder: sælges i matchede par for ensartethed i sammenligninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tolerance ±0,8 ml
Materiale Borosilikatglas
Base Type Flad
Form Rund
Diameter (metrisk) Udvendig 34 mm
Til brug med (applikation) Farvesammenligning af prøver
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Højde (metrisk) 180 mm
Produkttype Nessler Cylinder
Gradueringer 50 mL