Få mere at vide
Pyrex™ Reagensflaske med smal mund
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
1000 mL
15,000 mL
20,000 mL
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
Fremstillet af Pyrex™ overlegen styrke borosilikatglas. Pyrex™ Borosilikatglas med smal mund reagensflasker er ideelle til opbevaring af kemikalier i laboratoriet. Brug gummipropper (medfølger ikke) til at sikre.
- Unground neck for use with rubber stoppers (not supplied)
- Borosilicate glass provides strong chemical resistance
- Complies with ISO 4796
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Mængde | 10pack |
| Certificeret | Yes |
| Halsfinish | Unground |
| Certificeringer/compliance | ISO 4796 |
| Lukning inkluderet | No |
| Mund | Narrow |
| Højde (metrisk) | 131 mm |
| Produkttype | Reagent Bottle |
| Vis mere |