Få mere at vide
Pyrex™ Reagensflaske med smal mund
Beskrivelse
Fremstillet af Pyrex™ overlegen styrke borosilikatglas. Pyrex™ Borosilikatglas med smal mund reagensflasker er ideelle til opbevaring af kemikalier i laboratoriet. Brug gummipropper (medfølger ikke) til at sikre.
- Uslebet hals til brug med gummipropper (medfølger ikke)
- Borosilikatglas giver stærk kemisk resistens
- Overholder ISO 4796
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 10,000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Hals-id (metrisk) | 59mm |
| Mængde | Hver |
| Halsfinish | Ujordet |
| Certificeringer/compliance | ISO 4796 |
| Lukning inkluderet | Nej |
| Mund | Smal |
| Højde (metrisk) | 398 mm |
| Diameter (metrisk) | 227 mm |