Få mere at vide
Pyrex™ Reagensflaske med smal mund
Artikelnummer. 11357874
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
1000 mL
15,000 mL
20,000 mL
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11357874 5000 mL Hver
12599845 250 mL Pakke med 10
12539885 500 mL Pakke med 10
12621992 1000 mL Pakke med 10
11347874 2000 mL Pakke med 10
11367874 10,000 mL Hver
11377874 15,000 mL Hver
11387874 20,000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11357874 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 1526/16D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1031.10 DKK
    892.85 DKK / Pakke med 1
    Spare 138.25 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 31-05-2027
Fremstillet af Pyrex™ overlegen styrke borosilikatglas. Pyrex™ Borosilikatglas med smal mund reagensflasker er ideelle til opbevaring af kemikalier i laboratoriet. Brug gummipropper (medfølger ikke) til at sikre.
  • Uslebet hals til brug med gummipropper (medfølger ikke)
  • Borosilikatglas giver stærk kemisk resistens
  • Overholder ISO 4796
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5000 mL
Materiale Borosilikatglas
Hals-id (metrisk) 44mm
Mængde Hver
Halsfinish Ujordet
Lukning inkluderet Nej
Mund Smal
Højde (metrisk) 315 mm
Diameter (metrisk) 187 mm
Certificeringer/compliance ISO 4796