Få mere at vide
Pyrex™ Media-lab-flasker med termoplastisk polyesterhætte
Artikelnummer. p-8002605
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Lukkestørrelse:
25 mm
32 mm
45 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 15201499
Brand: Pyrex 1516/01RED
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af temperatur- og kemisk resistent borosilikatglas. Pyrex™ Media-lab-flasker med termoplastisk polyesterhætte inkluderer kemisk resistent PTFE-tætningsskive og hældering. Hvide gradueringer og markeringsplet tilføjer let volumenvurdering. Tåler varmluftsterilisering op til 180° C. Overholder ISO 4796.
  • Fremstillet af temperatur- og kemisk resistent borosilikatglas
  • Flasker komplet med termoplastisk polyester låg, PTFE tætningsskive og hældering
  • Tåler varmluftsterilisering op til 180° C
  • PTFE tætningsskive modstår kemisk korrosion
  • Hvide gradueringer og markeringsplet tilføjer let volumenvurdering
  • Overholder ISO 4796
  • Trykt med sporingskode til batchcertifikat, der kan downloades
  • Batchcertifikat kan downloades fra www.scilabware.com
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Inkluderer Højtemperaturhætte og hældering
Materiale Borosilikatglas
Certificeringer/compliance ISO 4796
Lukning inkluderet Ja
Højde (metrisk) 70 mm
Lukningsmateriale Termoplastisk polyester
Lukkestørrelse 25 mm
Diameter (metrisk) 36 mm
Lukketype Kasket