Få mere at vide
Pyrex™ Media-lab-flasker med termoplastisk polyesterhætte
Beskrivelse
- Fremstillet af temperatur- og kemisk resistent borosilikatglas
- Flasker komplet med termoplastisk polyester låg, PTFE tætningsskive og hældering
- Tåler varmluftsterilisering op til 180° C
- PTFE tætningsskive modstår kemisk korrosion
- Hvide gradueringer og markeringsplet tilføjer let volumenvurdering
- Overholder ISO 4796
- Trykt med sporingskode til batchcertifikat, der kan downloades
- Batchcertifikat kan downloades fra www.scilabware.com
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Inkluderer | Højtemperaturhætte og hældering |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Højde (metrisk) | 260 mm |
| Lukningsmateriale | Termoplastisk polyester |
| Lukkestørrelse | 45 mm |
| Diameter (metrisk) | 136 mm |
| Lukketype | Kasket |
| Certificeringer/compliance | ISO 4796 |