Få mere at vide
Pyrex™ Media-lab-flasker med termoplastisk polyesterhætte
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Lukkestørrelse:
25 mm
32 mm
45 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
- Fremstillet af temperatur- og kemisk resistent borosilikatglas
- Flasker komplet med termoplastisk polyester låg, PTFE tætningsskive og hældering
- Tåler varmluftsterilisering op til 180° C
- PTFE tætningsskive modstår kemisk korrosion
- Hvide gradueringer og markeringsplet tilføjer let volumenvurdering
- Overholder ISO 4796
- Trykt med sporingskode til batchcertifikat, der kan downloades
- Batchcertifikat kan downloades fra www.scilabware.com
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Inkluderer | Højtemperaturhætte og hældering |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Certificeringer/compliance | ISO 4796 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Højde (metrisk) | 100 mm |
| Lukningsmateriale | Termoplastisk polyester |
| Lukkestørrelse | 45 mm |
| Diameter (metrisk) | 56 mm |
| Lukketype | Kasket |