Få mere at vide
Pyrex™ Media-lab-flasker med termoplastisk polyesterhætte
Artikelnummer. 15211499
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Lukkestørrelse:
25 mm
32 mm
45 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
15211499 50 mL 32 mm Pakke med 10
15201499 25 mL 25 mm Pakke med 10
15221499 100 mL 45 mm Pakke med 10
15231499 250 mL 45 mm Pakke med 10
15241499 500 mL 45 mm Pakke med 10
15251499 1000 mL 45 mm Pakke med 10
10660191 2000 mL 45 mm Hver
15901381 2000 mL 45 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15211499 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 1516/02RED
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1280.00 DKK
    1153.23 DKK / Pakke med 10
    Spare 126.77 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 26-02-2027
Fremstillet af temperatur- og kemisk resistent borosilikatglas. Pyrex™ Media-lab-flasker med termoplastisk polyesterhætte inkluderer kemisk resistent PTFE-tætningsskive og hældering. Hvide gradueringer og markeringsplet tilføjer let volumenvurdering. Tåler varmluftsterilisering op til 180° C. Overholder ISO 4796.
  • Fremstillet af temperatur- og kemisk resistent borosilikatglas
  • Flasker komplet med termoplastisk polyester låg, PTFE tætningsskive og hældering
  • Tåler varmluftsterilisering op til 180° C
  • PTFE tætningsskive modstår kemisk korrosion
  • Hvide gradueringer og markeringsplet tilføjer let volumenvurdering
  • Overholder ISO 4796
  • Trykt med sporingskode til batchcertifikat, der kan downloades
  • Batchcertifikat kan downloades fra www.scilabware.com
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Inkluderer Højtemperaturhætte og hældering
Materiale Borosilikatglas
Lukning inkluderet Ja
Højde (metrisk) 88 mm
Lukningsmateriale Termoplastisk polyester
Lukkestørrelse 32 mm
Diameter (metrisk) 46 mm
Lukketype Kasket
Certificeringer/compliance ISO 4796