Få mere at vide
Corning™ PYREX™ Medieflaske højtemperaturhætter, åben top
Artikelnummer. 17263474 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Trådstørrelse (metrisk):
GL 25
GL 32
GL 45
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Trådstørrelse (metrisk) Pakningsstørrelse
17263474 GL 32 -
17233474 GL 25 Pakke med 10
11759455 GL 45 Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17263474 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 139532HTSC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    505.00 DKK
    471.28 DKK / Pakke med 10
    Spare 33.72 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 22-03-2027
Med drypfri hældering
Disse er forskellige størrelser og typer af skruelåg til brug med opbevaringsflasker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Rød
Højde (metrisk) med lukning 24.2 mm
Materiale PBT
nr. pr. sag 10/Cs.
nr. pr. pakke 10/Pk.
Sterilitet Ikke steril
Trådstørrelse (metrisk) GL 32
Lukningsfarve Rød
Til brug med (udstyr) Opbevaringsflaske
Lukningsmateriale PBT
Lukketype Høj temperatur
Produkttype Åbn Top Cap