Beskrivelse
Disse er forskellige størrelser og typer af skruelåg til brug med opbevaringsflasker.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød |
| Materiale | PBT |
| nr. pr. sag | 10/Cs. |
| nr. pr. pakke | 10/Pk. |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 25 |
| Lukningsfarve | Rød |
| Produkttype | Åbn Top Cap |
| Til brug med (udstyr) | Opbevaringsflaske |
| Lukningsmateriale | PBT |
| Vis mere |