Få mere at vide
Corning™ PYREX™ Medieflaske højtemperaturhætter, åben top
Artikelnummer. 11759455 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Trådstørrelse (metrisk):
GL 25
GL 32
GL 45
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Trådstørrelse (metrisk) Pakningsstørrelse
11759455 GL 45 Pakke med 10
17233474 GL 25 Pakke med 10
17263474 GL 32 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11759455 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 139545HTSC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    770.00 DKK
    715.38 DKK / Pakke med 10
    Spare 54.62 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-04-2027
Med drypfri hældering
Disse er forskellige størrelser og typer af skruelåg til brug med opbevaringsflasker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Rød
Materiale PBT
nr. pr. sag 10/Cs.
nr. pr. pakke 10/Pk.
Sterilitet Ikke steril
Trådstørrelse (metrisk) GL 45
Lukningsfarve Rød
Til brug med (udstyr) Opbevaringsflaske
Lukningsmateriale PBT
Lukketype Høj temperatur
Produkttype Åbn Top Cap