Få mere at vide
Pyrex™ Medieflaske
Kapacitet (metrisk):
500 mL
Pakningsstørrelse:
1 flaske
Beskrivelse
- 45° vinklet bund af flasken giver meget lettere pipettering og minimerer risikoen for kontaminering
- Lavt squat-design giver mulighed for nem brug i det begrænsede rum i et biosikkerhedsskab
- Pladsbesparende flaskeform er perfekt til opbevaring i køleskab eller opvarmning i et vandbad
- Flasken er gradueret til 500 ml i lodret position og 400 ml i 45° vinkel position
- Trykt med sporingskode til batchcertifikat, der kan downloades
- Hvide emaljegrader og markeringsplet er trykt på begge sider af flasken for at gøre det nemt for både venstre- og højrehåndede brugere
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Farve | Klar |
| Mængde | 4/Pk |
| Temperaturområde (metrisk) | Op til 140 °C |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL56 |
| Lukningsfarve | Blå |
| Uddannet | Ja |
| Højde (metrisk) | 151 mm |
| Produkttype | Medieflaske med to positioner |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |