Få mere at vide
Pyrex™ Lavformede Griffin bæger
Artikelnummer. p-8002981
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
800 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
10 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 12534257
Brand: Pyrex 1000/03M
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mål væsker på bordplade eller varmeplade uden frygt for kemiske angreb. Pyrex™ lavformede Griffin bægerglas kommer i en lang række størrelser med hvide gradueringer og markeringsplet.
Mål væsker på bordplade eller varmeplade uden frygt for kemiske angreb. Pyrex™ lavformede Griffin bægerglas kommer i en lang række størrelser med hvide gradueringer og markeringsplet.
  • Overholder ISO 3819 og DIN 12331
  • Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas
  • Fremragende termisk ydeevne
  • Høj modstandsdygtighed over for kemiske angreb
  • Hvide gradueringer og markeringsplet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 22 mm
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 30 mm
Mængde 10/Pk.
Type Bægerglas
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance ISO 3819, DIN 12331
Skala Hvid gradueret skala