Få mere at vide
Pyrex™ Lavformede Griffin bæger
Artikelnummer. 12534257
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
800 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
10 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
12534257 5 mL Pakke med 10
10692281 10 L Hver
11963779 10 mL -
12316978 25 mL Pakke med 10
11996518 50 mL Pakke med 10
11987564 100 mL Pakke med 10
11906528 150 mL Pakke med 10
11997564 250 mL -
11916528 400 mL Pakke med 10
11907574 600 mL Pakke med 10
12567766 800 mL Pakke med 10
11917574 1000 mL Pakke med 10
11926528 2000 mL Pakke med 10
12098992 3000 mL -
12084777 5000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 12534257 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 1000/03M
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mål væsker på bordplade eller varmeplade uden frygt for kemiske angreb. Pyrex™ lavformede Griffin bægerglas kommer i en lang række størrelser med hvide gradueringer og markeringsplet.
Mål væsker på bordplade eller varmeplade uden frygt for kemiske angreb. Pyrex™ lavformede Griffin bægerglas kommer i en lang række størrelser med hvide gradueringer og markeringsplet.
  • Overholder ISO 3819 og DIN 12331
  • Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas
  • Fremragende termisk ydeevne
  • Høj modstandsdygtighed over for kemiske angreb
  • Hvide gradueringer og markeringsplet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 22 mm
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 30 mm
Mængde 10/Pk.
Type Bægerglas
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance ISO 3819, DIN 12331
Skala Hvid gradueret skala