Få mere at vide
Pyrex™ Lavformede Griffin bæger
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
800 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
10 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
Mål væsker på bordplade eller varmeplade uden frygt for kemiske angreb. Pyrex™ lavformede Griffin bægerglas kommer i en lang række størrelser med hvide gradueringer og markeringsplet.
- Overholder ISO 3819 og DIN 12331
- Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas
- Fremragende termisk ydeevne
- Høj modstandsdygtighed over for kemiske angreb
- Hvide gradueringer og markeringsplet
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 60 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 150 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (metrisk) | 80 mm |
| Mængde | 10/Pk. |
| Type | Bægerglas |
| Uddannet | Ja |
| Certificeringer/compliance | ISO 3819, DIN 12331 |
| Skala | Hvid gradueret skala |