Få mere at vide
Azlon™ Labware Vaskepulver
Artikelnummer. 12549965
Skift visning
Volumen (metrisk):
5 l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
12549965 5 l Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 12549965 Leverandør Azlon™ Leverandørnr. 40023
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    779.10 DKK
    641.41 DKK / Pakke med 2
    Spare 137.69 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Indeholder ingen klorblegemidler, fosfater eller enzymer. Med fremragende rengøringsevne, Azlon™ Labware Rengøringsmiddel er ideelt til brug med laboratorieglas, plastik, gummi, keramik og rustfrit stål. Økonomisk prissat, ikke-ætsende, ikke-irriterende og fuldstændig biologisk nedbrydeligt overfladeaktivt rengøringsmiddel.
  • Fremragende rengøringsydelse, ideel til brug med laboratorieglas, plastik, gummi, keramik og rustfrit stål
  • Økonomisk pris
  • Ikke-ætsende, ikke-irriterende og fuldstændig biologisk nedbrydeligt overfladeaktivt rengøringsmiddel
  • Fri for klorblegemidler, fosfater og enzymer
Tekniske data
Produkttype Lipsol vaskemiddel
Form Væske
pH 10,78 (ved 20 °C)
Udseende Klar
Kogepunkt 100 °C
Til brug med (applikation) Ideel til brug med laboratorieglas, plastik, gummi, keramik og rustfrit stål
Mængde 2 Pk.
Volumen (engelsk) 169,07 oz.
Volumen (metrisk) 5 l