Få mere at vide
Pyrex Labware™ Quickfit™ Borosilikatglas med bred hals reaktionskolbe
Artikelnummer. 11311975
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 L
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
11311975 5 L
1 options
Artikelnummer. 11311975 Leverandør Quickfit Leverandørnr. FR5LF
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 13-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas
  • Med stor diameter Pyrex Labware™ Quickfit™ fladflange-samling
  • Til brug med Pyrex Labware™ Quickfit™ fladflangelåg og låseklips
  • Den brede hals gør det nemt at indarbejde omrørerpaddles og fjerner faste rester nemt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 L
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (applikation) Til brug med Pyrex Labware™ Quickfit™ fladflange låg og holdeclips
Højde (metrisk) 245 mm
Hals stil Brede
Bund form Rund
Diameter (metrisk) Udvendig 222 mm