Få mere at vide
Pyrex™ Labware Polyethylen reservoirflaske
Artikelnummer. 11343544
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11343544 1000 ml Hver
11333544 500 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11343544 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 3299/06
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilfør væsker ind i en Sofnol-burette med let denne påfyldende klemflaske. De Pyrex™ labware polyethylen reservoir flaske er en reservedel til Sofnol, auto zero, picnch clip, klasse B burette
  • Polyethylen
  • Klem flasken
  • Til brug med Sofnol burette
  • Klem flasken for at fylde buretten
  • Slip trykket for at lade overskydende væske løbe tilbage i flasken, og sæt burretten til nul
  • Anvendes til væsketestning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Til brug med (udstyr) Sofnol Burette
Materiale Polyethylen
Type Reservoirflaske